주요 문서
401412
Sigma-Aldrich
Indium(III) perchlorate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
In(ClO4)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
413.17 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Grade
for analytical purposes
양식
solid
구성
Degree of hydration, 8-10
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: indium
reagent type: oxidant
농도
≤27.2% In (EDTA titration)
SMILES string
O.[In+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.In.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
BSUPSQJCOOBRFF-UHFFFAOYSA-K
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)