분석
99.99% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: tantalum
불순물
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges