문서
39977
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)cyclopropanecarboxylic acid
≥98.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H15NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
201.22
Beilstein:
4430628
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (TLC)
형태
solid
반응 적합성
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO4/c1-8(2,3)14-7(13)10-9(4-5-9)6(11)12/h4-5H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChI key
DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Synthesis of tetrapeptide carboxypeptidase irreversible inhibitor leading to covalent substrate modification; preparation of combinatorial libraries
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
S. Husbands et al.
Tetrahedron, 50, 9729-9729 (1994)
C. Hume et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1113-1113 (1998)