주요 문서
398438
Sigma-Aldrich
Gold(I) sulfide
99.9% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Au2S
CAS Number:
Molecular Weight:
426.00
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
분석
99.9% trace metals basis
양식
solid
SMILES string
[Au]S[Au]
InChI
1S/2Au.S
InChI key
NMKZCXMNWUEAHB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)