주요 문서
334057
Sigma-Aldrich
Gold(III) oxide hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 MG
₩218,834
₩218,834
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 MG
₩218,834
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Au2O3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
441.93 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩218,834
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
Quality Level
구성
Au, 82-87% (typical)
SMILES string
[H]O[H].O=[Au]O[Au]=O
InChI
1S/2Au.H2O.3O/h;;1H2;;;
InChI key
YFVMIVRUYJPKRP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)