주요 문서
39566
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethylbarbituric acid
≥98.0%
동의어(들):
5,5-Dimethyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H8N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
156.14
Beilstein:
135041
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥98.0%
양식
powder
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
무기 잔류물
≤0.1%
mp
277-280 °C
SMILES string
CC1(C)C(=O)NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-6(2)3(9)7-5(11)8-4(6)10/h1-2H3,(H2,7,8,9,10,11)
InChI key
LAOZSCRCYVBSJA-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Sales restrictions may apply
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
B A Diwan et al.
Archives of toxicology, 66(6), 413-422 (1992-01-01)
The oxazolidinedione anticonvulsant trimethadione (3,5,5-trimethyl-2,4-oxazolidinedione, TMO) as well as its major metabolite, dimethadione (5,5-dimethyl-2,4-oxazolidinedione, DMO), and a structural analog from the barbiturate series, 5,5-dimethylbarbituric acid (DMB), were fed to F344/NCr male rats previously given a single initiating injection of N-nitrosodiethylamine
María Victoria Roux et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(10), 3583-3590 (2010-02-26)
This paper reports an experimental and computational thermochemical study on 5,5-dimethylbarbituric acid and the solid-phase structure of the compound. The value of the standard (p(o) = 0.1 MPa) molar enthalpy of formation in the gas phase at T = 298.15