주요 문서
395013
Sigma-Aldrich
5,10-Dihydro-5,10-dimethylphenazine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14N2
CAS Number:
Molecular Weight:
210.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
97%
mp
150-152 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CN1c2ccccc2N(C)c3ccccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-15-11-7-3-5-9-13(11)16(2)14-10-6-4-8-12(14)15/h3-10H,1-2H3
InChI key
GVTGSIMRZRYNEI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)