문서
394416
Sigma-Aldrich
Allyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3P=CHCO2CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
360.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
분석
97%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES string
C=CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3