주요 문서
389129
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine-co-ethylvinylbenzene), cross-linked
25 % cross-linked with divinylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
교차
25 % cross-linked with divinylbenzene
SMILES string
C=Cc1ccncc1
일반 설명
Molar Ratio VP: EVB: DVB(5.5:1.3:1.92)
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)