주요 문서
547689
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked
Reillex® 402 ion-exchange resin, 2 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
4-Vinylpyridine-divinylbenzene copolymer, Divinylbenzene-4-vinylpyridine copolymer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 G
₩446,803
₩446,803
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 G
₩446,803
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩446,803
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
교차
2 % cross-linked with divinylbenzene
제조업체/상표
Reillex® 402 ion-exchange resin
SMILES string
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
InChI key
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)