주요 문서
385468
Sigma-Aldrich
4-Nitroanthranilic acid
technical grade, 90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H3-2-(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
182.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
technical grade
분석
90%
양식
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
257 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
InChI key
UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)