주요 문서
440124
Sigma-Aldrich
Dichlorodiphenylsilane
≥95%
동의어(들):
Diphenyldichlorosilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩38,266
500 ML
₩163,821
₩38,266
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩38,266
500 ML
₩163,821
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)2SiCl2
CAS Number:
Molecular Weight:
253.20
Beilstein:
609882
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩38,266
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
2 mmHg ( 125 °C)
분석
≥95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
density
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Si](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Si/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
287.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
142 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Supports for reverse-phase high-performance liquid chromatography of large proteins.
R V Lewis et al.
Analytical biochemistry, 104(1), 153-159 (1980-05-01)
P Huttenloch et al.
Environmental science & technology, 35(21), 4260-4264 (2001-11-23)
The efficacy of the surface modification of natural diatomite and zeolite material by chlorosilanes is demonstrated. Chlorosilanes used were trimethylchlorosilane (TMSCI), tert-butyldimethylchlorosilane (TBDMSCI), dimethyloctadecylchlorosilane (DMODSCI), and diphenyldichlorosilane (DPDSCI) possessing different headgroups and chemical properties. Silanol groups of the diatomite and