분석
99%
mp
173-175 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O=C1COc2ccccc2N1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-8-5-11-7-4-2-1-3-6(7)9-8/h1-4H,5H2,(H,9,10)
InChI key
QRCGFTXRXYMJOS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable