543551
6-Methoxy-2-benzoxazolinone
97%
동의어(들):
6-MBOA, 6-Methoxy-2(3H)-benzoxazolone, 6-Methoxy-3H-benzoxazol-2-one, 6-Methoxybenzo[d]oxazol-2(3H)-one, 6-Methoxybenzoxazolin-2(3H)-one, 6-Methoxybenzoxazolinone
크기 선택
분석
97%
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C8H7NO3/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(10)9-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI key
MKMCJLMBVKHUMS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)