주요 문서
383341
Sigma-Aldrich
Tungstosilicic acid hydrate
Tungstosilicic acid hydrate
≥99.9% trace metals basis
동의어(들):
Silicotungstic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩222,285
₩222,285
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩222,285
About This Item
Linear Formula:
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
2878.17 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩222,285
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.9% trace metals basis
양식
powder, chunks or granules
구성
Degree of hydration, 25-26
SMILES string
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reactant for:
  • Preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide ionic liquid hybrid material
  • Synthesis of SnII-substituted Keggin-type polyoxometalates as photocatalysts
  • Preparation of silicotungstic acid/organically modified silane proton-conducting membranes
  • Preparation of charge transfer compounds with Keggin anions
  • Preparation of catalyst for catalytic liquid-phase oxidation of xylene
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만