주요 문서
381403
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetylacetonate hydrate
동의어(들):
Ce(acac)3, Cerium(III) 2,4-pentanedionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 G
₩316,782
₩316,782
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 G
₩316,782
About This Item
Linear Formula:
Ce(C5H7O2)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
437.44 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩316,782
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
crystalline powder
구성
Ce, ≥20% complexometric
반응 적합성
core: cerium
reagent type: catalyst
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ce](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Ce.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
InChI key
KGJWXERBZWXYFB-KJVLTGTBSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.