주요 문서
381004
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)chromium(II)
95%
동의어(들):
Chromocene, Di(cyclopentadienyl)chromium(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩200,970
₩200,970
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩200,970
About This Item
Linear Formula:
Cr(C5H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
182.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩200,970
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
solid
반응 적합성
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
[Cr].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Cr/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI key
OXPNGPODCRFNTM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Catalyst for:
  • Stereoselective pinacol-type cross-coupling reactions
  • Thermal homo-polymerization and co-polymerization reactions
  • Nozaki-Hiyama-Kishi reactions (additions of organic halides to aldehydes)
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)