주요 문서
380806
Sigma-Aldrich
Vinyl 4-tert-butylbenzoate
99%
동의어(들):
Vinyl 4-(1,1-dimethylethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩41,818
₩41,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩41,818
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CC6H4CO2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
204.26
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩41,818
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)OC=C
InChI
1S/C13H16O2/c1-5-15-12(14)10-6-8-11(9-7-10)13(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI key
ZLHVSEPPILCZHH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jérémie Brand et al.
Carbohydrate polymers, 169, 189-197 (2017-05-16)
Herein we propose a versatile method for the surface tailoring of cellulose nanocrystals (CNCs) based on the reactivity of vinyl ester molecules toward the accessible hydroxyl groups located at the surface of the nanoparticles. CNCs produced from wood pulp were