주요 문서
334553
Sigma-Aldrich
Potassium tetracyanopalladate(II) hydrate
98%
동의어(들):
Dipotassium ethyne palladium hydrate, Palladium potassium cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩343,273
₩343,273
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩343,273
About This Item
Linear Formula:
K2Pd(CN)4 · xH2O
Molecular Weight:
288.69 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩343,273
출고 가능일2025년 4월 15일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
for analytical purposes
Quality Level
분석
98%
양식
crystalline
SMILES string
O.[K+].[K+].N#C[Pd--](C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/4CN.2K.H2O.Pd/c4*1-2;;;;/h;;;;;;1H2;/q;;;;2*+1;;-2
InChI key
QLUAZWZFUPSCML-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)