주요 문서
378275
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylresorcinol
95%
동의어(들):
β-Orcinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩129,007
₩129,007
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩129,007
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C6H2-1,3-(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
138.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩129,007
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
bp
277 °C (lit.)
mp
157-162 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3
InChI key
GHVHDYYKJYXFGU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)