주요 문서
377376
Sigma-Aldrich
2-Bromoacrylic acid
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(Br)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
150.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
양식
solid
mp
62-65 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C3H3BrO2/c1-2(4)3(5)6/h1H2,(H,5,6)
InChI key
HMENQNSSJFLQOP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)