분석
99%
mp
69-71 °C (lit.)
작용기
chloro
fluoro
nitrile
SMILES string
Fc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-3H
InChI key
VAHXXQJJZKBZDX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable