주요 문서
376507
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol 2-acetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH(C6H5)C(C6H5)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
332.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
powder
광학 활성
[α]20/D +212°, c = 1 in pyridine
mp
237-240 °C (lit.)
작용기
ester
hydroxyl
phenyl
SMILES string
CC(=O)O[C@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H20O3/c1-17(23)25-21(18-11-5-2-6-12-18)22(24,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21,24H,1H3/t21-/m1/s1
InChI key
GXLZCXZLVDUDHP-OAQYLSRUSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)