주요 문서
374075
Sigma-Aldrich
Allyltrifluoroacetate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CO2CH2CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
154.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
refractive index
n20/D 1.335 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
density
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C5H5F3O2/c1-2-3-10-4(9)5(6,7)8/h2H,1,3H2
InChI key
XIVPVSIDXBTZLM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
30.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-1 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)