주요 문서
372110
Sigma-Aldrich
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphenol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩108,098
₩108,098
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩108,098
About This Item
Linear Formula:
C2H5CH(CH3)C6H2[C(CH3)3]2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
262.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩108,098
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
solid
bp
141-142 °C/10 mmHg (lit.)
mp
25 °C (lit.)
density
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30O/c1-9-12(2)13-10-14(17(3,4)5)16(19)15(11-13)18(6,7)8/h10-12,19H,9H2,1-8H3
InChI key
BFZOTKYPSZSDEV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Synthesis of 4-sec-butyl-2,6-di-tert-butylphenol from 4-(sec-butyl) phenol and isobutene using sulfuric resin as catalyst, is reported.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of 4-(Sec-butyl)-2, 6-di-tert-butylphenol.
ZANG Y-L, et al.
Fine Chemicals / ????, 1, 018-018 (2012)
Paula Vera et al.
Talanta, 188, 750-762 (2018-07-22)
Migration of non volatile compounds from twenty six PP films used as food contact materials has been studied in four simulants (ethanol 95% and 10%, acetic acid 3% and Tenax ®) and analyzed by UPLC-MS/QTOF. Seventy six compounds have been