주요 문서
372080
Sigma-Aldrich
Methyl-d3-lithium, as complex with lithium iodide solution
0.5 M in diethyl ether, 99 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3Li · LiI
Molecular Weight:
158.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
제품 372080은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
양식
liquid
농도
0.5 M in diethyl ether
density
0.816 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Li+].[I-].[2H]C([2H])([2H])[Li]
InChI
1S/CH3.HI.2Li/h1H3;1H;;/q;;;+1/p-1/i1D3;;;
InChI key
LHJHNKBQWVOCIH-AGUGZIQGSA-M
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-40 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)