추천 제품
Grade
technical grade
분석
90%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ketone
SMILES string
COc1cccc(c1)C2CCCCC2=O
InChI
1S/C13H16O2/c1-15-11-6-4-5-10(9-11)12-7-2-3-8-13(12)14/h4-6,9,12H,2-3,7-8H2,1H3
InChI key
KACQSVYTBQDRGP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터