주요 문서
371211
Labclear gas filter
Refillable, weight 200 g(volume)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩399,707
₩399,707
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩399,707
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
NACRES:
NB.51
₩399,707
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
길이 × 깊이
7 1/2 in. × 2 in.
중량
200 g(volume)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Removes water, oil, and other materials from inert carrier gases such as N2, He, or Ar. Filters contain a mixture of indicating Drierite and 13X molecular sieves. Refillable filter tested at 120 psi up to 100°F, disposable filter tested at 125 psi up to 100°F. Supplied with 1/4 in. compression fittings.
법적 정보
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
Labclear is a trademark of Labclear
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)