분석
98%
mp
113-114 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1[nH]c2ccccc2c1C(=O)OC
InChI
1S/C12H11NO4/c1-16-11(14)9-7-5-3-4-6-8(7)13-10(9)12(15)17-2/h3-6,13H,1-2H3
InChI key
JNRXSMOJWKDVHC-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Dimethyl 2,3-indoledicarboxylate is an heterocyclic building block.
애플리케이션
Reactant for preparation of:
- Indole-indolone scaffolds
- Chemiluminescent agents
- Antihypertensive agents
- Inhibitors of blood platelet aggregation and inotropic agents
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.