주요 문서
195936
Sigma-Aldrich
3-(Perfluorobutyryl)-(+)-camphor
96%
동의어(들):
(+)-3-(Heptafluorobutyryl)-(+)-camphor, 3-(Perfluorobutyryl)-D-camphor
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩143,826
₩143,826
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩143,826
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H15F7O2
CAS Number:
Molecular Weight:
348.26
Beilstein:
2306496
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩143,826
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
96%
광학 활성
[α]20/D +125°, c = 2.6 in chloroform
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
60-70 °C/0.2 mmHg (lit.)
density
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
ketone
SMILES string
CC1(C)C2CC[C@@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F7O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m1/s1
InChI key
PEWOESYEGLBLNR-XGLFCGLISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
3-(Perfluorobutyryl)-(+)-camphor can be used:
  • As a ligand in the synthesis of chiral europium complex for optoelectronic and photonic applications.[1]
  • As a ligand in the preparation of sodium tetrakis(3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln(III) complexes applicable as chemical sensors and NMR shift reagents.[2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Highly circularly polarized electroluminescence from a chiral europium complex
Zinna F, et al.
Advanced Materials, 27(10), 1791-1795 (2015)
Novel Configurational Structures of Sodium Tetrakis (3-heptafluorobutylryl-(+)-camphorato) Ln (III) Complexes with a Trapped Na+ by Na+?FC Interactions in the Solid State and in Solution
Shirotani D, et al.
Inorganic Chemistry, 45(16), 6111-6113 (2006)