주요 문서
370134
Sigma-Aldrich
3-(Dibenzylamino)-1-propanol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5CH2)2N(CH2)3OH
CAS Number:
Molecular Weight:
255.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.562 (lit.)
density
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCCCN(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H21NO/c19-13-7-12-18(14-16-8-3-1-4-9-16)15-17-10-5-2-6-11-17/h1-6,8-11,19H,7,12-15H2
InChI key
LKOXRTJFYFGTKJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
3-(Dibenzylamino)-1-propanol is an amino alcohol.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)