주요 문서
278440
Sigma-Aldrich
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
146.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4539 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
CN(C)CCN(C)CCO
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)4-5-9(3)6-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
LSYBWANTZYUTGJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol (dmemH) has been used in the preparation of new iron clusters:
  • [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2]
  • [Fe7O4 (O2CMe)11(dmem)2]
  • [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Rashmi Bagai et al.
Inorganic chemistry, 46(11), 4535-4547 (2007-04-26)
The syntheses, crystal structures, and magnetochemical characterization of four new iron clusters [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2] (1), [Fe7O4(O2CMe)11(dmem)2] (2), [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2] (3), and [Fe3O(O2CBut)2(N3)3(dmem)2] (4) (dmemH=Me2NCH2CH2N(Me)CH2CH2OH)=2-{[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol) are reported. The reaction of dmemH with [Fe3O(O2CR)6(H2O)3](NO3) (R=Ph (1), Me (2), and But (3)) gave 1, 2