주요 문서
370118
Sigma-Aldrich
4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
99%, liquid crystal (nematic)
동의어(들):
4-(4-Pentylcyclohexyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4C6H10C6H4CN
CAS Number:
Molecular Weight:
255.40
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
99%
양식
liquid crystal (nematic)
mp
30-55 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC[C@@H]1CC[C@H](CC1)c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H25N/c1-2-3-4-5-15-6-10-17(11-7-15)18-12-8-16(14-19)9-13-18/h8-9,12-13,15,17H,2-7,10-11H2,1H3/t15-,17-
InChI key
FURZYCFZFBYJBT-JCNLHEQBSA-N
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Chiral nematic liquid crystal (N*-LC) facilitates asymmetric acetylene polymerization, yielding helical chains and fibrils in polyacetylene film.