주요 문서
369764
Sigma-Aldrich
5-Oxoazelaic acid
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2C(CH2)3CO(CH2)3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
202.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
mp
107-109 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
ketone
SMILES string
OC(=O)CCCC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C9H14O5/c10-7(3-1-5-8(11)12)4-2-6-9(13)14/h1-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
GTCHZEFRDKAINX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)