주요 문서
58825
Sigma-Aldrich
tert-Butyl isocyanoacetate
technical, ≥95% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩177,219
5 ML
₩646,555
₩177,219
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩177,219
5 ML
₩646,555
About This Item
Linear Formula:
CNCH2COOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
141.17
Beilstein:
4130722
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩177,219
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
grade
technical
분석
≥95% (GC)
refractive index
n20/D 1.422
bp
50 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
amine
ester
isonitrile
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2,3)10-6(9)5-8-4/h5H2,1-3H3
InChI key
IQSYKHVFMYGJER-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Review[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
179.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
82 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
U. Schollkopf
Angewandte Chemie (International Edition in English), 89, 351-351 (1977)
Stefan Oelmann et al.
Biomacromolecules, 20(1), 90-101 (2018-06-06)
A Passerini three-component polymerization was performed for the synthesis of amphiphilic star-shaped block copolymers with hydrophobic cores and hydrophilic coronae. The degree of polymerization of the hydrophobic core was varied from 5 to 10 repeating units, and the side chain