주요 문서
368091
Sigma-Aldrich
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
187.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
mp
286-289 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2cccc2
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)9-3-5-10(6-4-9)12-7-1-2-8-12/h1-8H,(H,13,14)
InChI key
NLSIIPKSANRIGS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid is a heterocyclic building block.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)