주요 문서
367435
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,1,2-Triphenyl-1,2-ethanediol
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)C(C6H5)2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
290.36
Beilstein:
3208922
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
광학 활성
[α]20/D −214°, c = 1 in ethanol
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES string
O[C@@H](c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H18O2/c21-19(16-10-4-1-5-11-16)20(22,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19,21-22H/t19-/m0/s1
InChI key
GWVWUZJOQHWMFB-IBGZPJMESA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)