주요 문서
366390
Sigma-Aldrich
4-Propoxybenzoic acid
98%
동의어(들):
p -Propoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2OC6H4CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
분석
98%
양식
liquid crystal
mp
144-146 °C (lit.)
SMILES string
CCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)