주요 문서
365467
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-1,4-Dibenzyloxy-2,3-butanediol
98%
동의어(들):
(+)-(2R,3R)-1,4-Bis(benzyloxy)-2,3-butanediol, (+)-1,4-Di-O-benzyl-D-threitol, 1,4-Di-O-benzyl-D-threitol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C6H5CH2OCH2CH(OH)]2
CAS Number:
Molecular Weight:
302.36
Beilstein:
3557415
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
광학 활성
[α]20/D +6°, c = 5 in chloroform
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H](COCc1ccccc1)[C@H](O)COCc2ccccc2
InChI
1S/C18H22O4/c19-17(13-21-11-15-7-3-1-4-8-15)18(20)14-22-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20H,11-14H2/t17-,18-/m1/s1
InChI key
YAVAVQDYJARRAU-QZTJIDSGSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)