분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
bp
113 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.455 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
ester
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI key
NHFBYYMNJUMVOT-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter