주요 문서
364657
Sigma-Aldrich
tert-Butylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CMgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
116.87
Beilstein:
3535403
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
density
0.931 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-4(2)3;;/h1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZDRJSYVHDMFHSC-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Storage below 25°C may cause formation of crystalline magnesium salts. Moving container to a warm location and occasional gentle swirling should redissolve the solid.
추천 제품
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
격막 유입구 어댑터
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)