주요 문서
363561
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
97%
동의어(들):
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 ML
₩267,960
₩267,960
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 ML
₩267,960
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CH2Cl)OH
CAS Number:
Molecular Weight:
156.61
Beilstein:
4306747
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩267,960
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
광학 활성
[α]20/D −48°, c = 2.8 in cyclohexane
refractive index
n20/D 1.552 (lit.)
density
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
chloro
hydroxyl
phenyl
SMILES string
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
InChI key
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)