주요 문서
363324
Sigma-Aldrich
Coumarin 152
98%
동의어(들):
7-(Dimethylamino)-4-(trifluoromethyl)coumarin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H10F3NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
257.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
98%
mp
147-149 °C (lit.)
λmax
395 nm
SMILES string
CN(C)c1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
애플리케이션
Suitable as a laser dye
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)