주요 문서
362956
Sigma-Aldrich
Calcium bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
동의어(들):
Ca(TMHD)2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Ca(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
406.61
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
solid
구성
Ca, 8.7-11.0% EDTA titration
반응 적합성
core: calcium
mp
221-224 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ca]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ca/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
InChI key
DOOFPPIHJGRIGW-ATMONBRVSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in the preparation of thin-film superconductors.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Aldrichimica Acta, 23, 54-54 (1990)