주요 문서
360023
Sigma-Aldrich
o-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
동의어(들):
2-Methylphenylmagnesium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩122,612
800 ML
₩501,410
₩122,612
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩122,612
800 ML
₩501,410
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4MgCl
CAS Number:
Molecular Weight:
150.89
Beilstein:
3537703
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩122,612
출고 가능일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
1.0 M in THF
density
0.956 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cc1ccccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
DSJSQDNPAOUFOJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
3.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-16 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Oleg V Larionov et al.
Organic letters, 16(3), 864-867 (2014-01-15)
A one-step transformation of heterocyclic N-oxides to 2-alkyl-, aryl-, and alkenyl-substituted N-heterocycles is described. The success of this broad-scope methodology hinges on the combination of copper catalysis and activation by lithium fluoride or magnesium chloride. The utility of this method