주요 문서
359599
Sigma-Aldrich
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol
≥95%
동의어(들):
cis-2-Buten-1,4-diol-monobenzyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩215,079
₩215,079
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩215,079
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2OCH2CH=CHCH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
Beilstein:
3605116
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩215,079
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.534 (lit.)
bp
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
density
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
phenyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC\C=C/COCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-7,12H,8-10H2/b5-4-
InChI key
CGLJRLXTVXHOLX-PLNGDYQASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol may be used in the synthesis of cis-4-benzyloxybuten-2-ylamine via Mitsunobu reaction.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of Novel 3-Substituted Pyrrolo[2,3-b]quinoxalines via an Intramolecular Heck Reaction on an Aminoquinoxaline Scaffold.
Jie Jack Li
The Journal of organic chemistry, 64(22), 8425-8427 (2001-10-25)