분석
97%
mp
221-223 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
COc1cccc2cc(oc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-7-4-2-3-6-5-8(10(11)12)14-9(6)7/h2-5H,1H3,(H,11,12)
InChI key
UOCNTRAAJNWDND-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable