주요 문서
357383
Sigma-Aldrich
Platinum-iridium alloy 70:30
wire, diam. 0.5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
11101711
PubChem Substance ID:
양식
wire
구성
Iridium, 30 wt. %
Platinum, 70 wt. %
직경
0.5 mm
SMILES string
[Ir].[Pt]
InChI
1S/Ir.Pt
InChI key
HWLDNSXPUQTBOD-UHFFFAOYSA-N
수량
440 mg = 10 cm; 2.2 g = 50 cm
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.