주요 문서
35246
Sigma-Aldrich
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene
technical, ≥95% (GC)
동의어(들):
1,3-Dichloro-2-dichloromethylbenzene, 2,6-Dichlorobenzal chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4Cl4
CAS Number:
Molecular Weight:
229.92
Beilstein:
908809
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥95% (GC)
refractive index
n20/D 1.588
bp
124-126 °C/16 mmHg (lit.)
density
1.520 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)c1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3,7H
InChI key
QQPXXHAEIGVZKQ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene is a halogenated hydrocarbon.
애플리케이션
2,6,α,α-Tetrachlorotoluene may be used in chemical synthesis.
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)