주요 문서
349747
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4OCH2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
119-120 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)COc1ccccc1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-11(12)8-14-10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
NHFQSFIBSJPLIW-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate is an ester.
애플리케이션
Ethyl (2-methylphenoxy)acetate may be used in chemical synthesis.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)